Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de paillasse de l’oxygène dissout Orion Star™ A213
BIOPHARMA
Code produit. p-4529321
Click to view available options
Type de sonde:
Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique, sonde d’agitation (comprend le capteur à BOD polarographique à auto-agitation Orion 086030MD)
Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique, sonde d’agitation (comprend le capteur à OD polarographique Orion 083005MD)
Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique, sonde d’agitation (à acheter séparément)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11611459
Marque: Thermo Scientific™ STARA2130
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mesurez en toute fiabilité l’oxygène dissous (RDO optique / polarographique) et la température grâce à l’instrument de mesure de paillasse pour RDO / OD Thermo Scientific™ Orion™ Star A213 pour des analyses avancées dans le laboratoire.
Enregistrez de manière précise et fiable les mesures de l’oxygène dissous et de la température grâce à l’instrument de mesure de paillasse pour l’oxygène dissous et RDO Thermo Scientific™ Orion™ Star A213, idéal pour une large gamme d’applications et d’analyses avancées de l’oxygène dissous dans le laboratoire. Utilisez une sonde RDO optique ou une sonde OD polarographique pour une flexibilité optimale dans les capteurs. Effectuez l’étalonnage à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) ou d’un point zéro. Consignez jusqu’à 2000 ensembles de données horodatés et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données par connexion USB ou RS232 vers une imprimante ou un ordinateur.
Les instruments de mesure de paillasse pour l’oxygène dissous Thermo Scientific Orion Star A213 sont des instruments de mesure de laboratoire faciles à utiliser et fiables dotés de fonctionnalités et de fonctions avancées. Des modes de lecture sélectionnables et un indicateur de stabilité vous donnent la flexibilité et le contrôle de vos analyses. Toutes les données critiques sont affichées avec vos mesures, y compris la température, la date et l’heure, le type de lecture, la stabilité des mesures et les informations sur l’étalonnage actif. Les instructions d’étalonnage et de configuration à l’écran peuvent être affichées dans plusieurs langues locales, avec de nouvelles langues ajoutées via des mises à jour logicielles.
La navigation est rapide et simple grâce au clavier complet doté de touches de fonction spécifiques aux menus, de touches de défilement/raccourci à double fonction, ainsi que de touches d’alimentation, de mesure, d’affichage des journaux et d’agitateur qui garantissent une grande simplicité d’utilisation. Tous les menus de configuration se trouvent dans un seul emplacement avec un accès direct à l’aide d’une seule touche de raccourci afin que vous puissiez accéder rapidement, évaluer et modifier les paramètres de mesure et de l’instrument.
  • Mesurez l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en mg/l avec la température grâce à des sondes OD optiques RDO Orion ou des sondes OD polarographiques Orion
  • Effectuez l’étalonnage de l’oxygène dissous à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) et de point zéro
  • Compensez automatiquement les mesures de l’oxygène dissous à l’aide de la température ATC, de la saisie manuelle de la salinité et d’un baromètre intégré pour des mesures de la pression barométrique
  • Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
  • Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
  • Éliminez le besoin d’utiliser des barreaux d’agitation magnétiques grâce à la sonde d’agitateur contrôlée par l’instrument de mesure (réf. 096019) ou la sonde de DBO Orion Auto-Stir (réf. 086030MD) qui permet de mélanger uniformément les solutions
  • Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2 000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
  • Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
  • La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
  • Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
  • Options d’alimentation flexibles avec un adaptateur secteur universel ou des piles AA en option
  • Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Instrument de mesure de paillasse Orion Star A213 RDO / OD avec support
Comprend Compteur RDO/DO Star A213, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’appareil de mesure
Correction de la pression barométrique 400 à 850 mmHg, automatique à l’aide du baromètre intégré ou d’une saisie manuelle
Sorties USB, RS232
Measurement Modes Oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec température et pression barométrique, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure)
Types de capteur Capteur d’oxygène dissous RDO optique ou capteur d’oxygène dissous polarographique
Gamme (OD par mesure polarographique) 0,00 à 90,00mg/L
Percent Saturation Range (Polarographic DO) Saturation de 0,0 à 600,0 %
Résolution (OD par mesure polarographique) 0,01, 0,1 mg/l
Précision (OD par mesure polarographique) ±0,2 mg/l ou ±2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée
Gamme de pression 400 à 850 mmHg
Modes d’étalonnage Air saturé en eau, eau saturée en air, manuel (titration de Winkler), point zéro
Plage (métrique) de températures 0,0°C à 50,0°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ± 0,1°C
Sélection de la température Automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Type d’affichage Écran graphique LCD rétroéclairé
Option de rétro-éclairage Oui, sélectionnable
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Points de données 2000 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Sorties d’alarme Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage
Entrées MiniDin 9 broches (capteur de RDO optique ou capteur d’oxygène dissous polarographique avec sonde de température intégrée), entrée d’agitateur (sonde d’agitateur)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP 54
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (n° de catalogue 1010003)
Dimensions (L x l x H) 24°cm x 18°cm x 11°cm (9,5°in x 7,1°in x 4,3°in.)
Poids (métrique) 0,9 kg
Poids (impériale) 2 lb
Gamme d’humidité relative 5 à 85 %, sans condensation
Garantie Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure
Percent Saturation Range Polarographic DO Saturation de 0,0 à 600,0 %
Clavier Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle
Précision (RDO) ±0,1 mg/l jusqu’à 8 mg/l, ±0,2 mg/l de 8 à 20 mg/l, ± 10 % de la mesure jusqu’à 50 mg/l
Gamme (RDO) 0,00 à 50,00mg/L
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Modèle Instrument de mesure de paillasse Orion Star A213 RDO optique / oxygène dissous / température
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ±2 % de saturation ≤ 200 % de saturation, ±10 % de saturation > 200 % de saturation
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, saturation de 1 %
Plage de saturation en pourcentage (RDO) Saturation de 0,0 à 500,0 %
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Résolution du coefficient de saturation (RDO) 0,1, 1 % de saturation
Alimentation électrique Adaptateur secteur universel (inclus) ou 4 piles AA (vendues séparément)
Résolution de la pression 1 mmHg
Type de sonde Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique, sonde d’agitation (à acheter séparément)
Canaux 1
Résolution (RDO) 0,01, 0,1 mg/l
Facteur de salinité 0,0 à 45,0 ppt, correction automatique via la saisie manuelle de la salinité de l’échantillon
Stabilité Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5°C à 45°C (température ambiante)
Autonomie de la batterie 800 heures
Type de batterie Quatre piles AA (vendues séparément)
Type Multiparameter Meter
Précision (baromètre) ± 6 mmHg