Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre portatif Orion Star™ A221
BIOPHARMA
Code produit 15612057 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit pH-mètre ORP
Kit pH-mètre pour aliments/boissons
Kit standard pour pH-mètre
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15612057 Kit pH-mètre ORP 1 pièce
11631469 - -
15505199 Kit standard pour pH-mètre 1 unité
15622057 Kit pH-mètre pour aliments/boissons 1 pièce
11641469 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15612057 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARA2217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00€
    829.39€ / 1 pièces
    Économisez 205.61€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez le pH, les mV, la rH et la température en toute fiabilité grâce à notre pH-mètre portatif pour des analyses avancées sur le terrain et l’interfaçage avec une imprimante ou un ordinateur.
Enregistrez des mesures précises et fiables du pH, des mV, de la rH et de la température grâce au pH-mètre portatif Thermo Scientific™ Orion Star™ A221. Cet instrument de mesure est idéal pour une large gamme d’applications et une analyse de pH avancée sur le terrain. Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points, enregistrez jusqu’à 1000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232 à l’aide du logiciel Orion Star™ Com, téléchargeable gratuitement. L’instrument de mesure étanche garantit des performances durables et fiables dans les environnements extérieurs grâce à un boîtier classé IP67.
Lors d’analyses d’échantillons en dehors du laboratoire, ne laissez pas vos mesures entre les mains du hasard. Les pH-mètres portatifs Orion Star A221 sont conçus pour offrir la fiabilité dont vous avez besoin dans un ensemble convivial dédié à vos besoins d’analyse du pH. Cet instrument de mesure portable et étanche affiche les données critiques avec votre mesure, notamment la température, la date et l’heure, le type de mesure, la stabilité de la mesure, les informations sur l’étalonnage actif et l’état de la source d’alimentation.
  • Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
  • Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
  • Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
  • Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien
  • Le journal de données et l’horodatage recueillent et enregistrent jusqu’à 1 000 ensembles de mesures
  • La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
  • Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
  • Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
  • Garantie de 3 ans pour le remplacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit d’instrument de mesure portatif pH / rH Orion Star A221 avec électrode de rH / ATC à gel à faible entretien, solutions, boîtier de protection et mallette de transport
Comprend pH-mètre Star A221, électrodes de rH / ATC remplie de gel 9179BNMD, étalon de rH 967961, boîte de 10 sachets de solution de rinçage 911110, solution de stockage 910060, boîtier de protection, mallette de transport rigide, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure
Précision (température) ±0,1°C
Précision (mV) ±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ±0,002
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Sorties USB, RS-232
Measurement Modes pH, mV, mV relatif ou ORP avec température, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Étalonnage pH, mV relatif (RmV), rH et température
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Gamme (mV) ± 2000
Gamme (rH) ± 2000,0mV
Résolution (mV) 0.1 mV
Calibration Points 1 (mV relatif), 1 (ORP)
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Plage de températures (impériale) 22,0°F à 221,0°F
Résolution (température) 0,1°C, 0,1°F
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Type d’affichage LCD, graphique avec rétroéclairage
Option de rétro-éclairage Oui, sélectionnable
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Points de données 1000 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Automatique avec mode de mesure à lecture automatique, manuel avec nœud de mesure continue
Sorties d’alarme Alarme d’étalonnage (12 heures fixe)
Entrées BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), mini-DIN 8 broches (sonde de température ATC)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP 67
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50/60 Hz, 100/240 VCA (vendu séparément, réf. 1010003)
Dimensions (L x l x H) 24 × 10 × 6.5 cm (9.5 × 3.9 × 2.6 in)
Poids (métrique) 0.5 kg
Poids (impériale) 1.2 lb
Clavier Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction
Modèle Instrument portatif de mesure pH / mV / RmV / rH / température Orion Star A221
Alimentation électrique 4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément)
Type de sonde Électrode de pH, électrode de rH, électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC (avec électrode de rH / ATC 9179BNMD)
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Gamme (mV relative) ±2000.0 mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85% sans condensation
Point isopotentiel pH 7.000
Stabilité Smart Stability et Smart Averaging
Température (impériale) en fonctionnement 41° à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Canaux 1
Type de batterie Quatre piles AA (incluses)
Type Kit pH-mètre ORP
Autonomie de la batterie 800 heures