Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre portatif Orion Star™ A221
Mesurez le pH, les mV, la rH et la température en toute fiabilité grâce à notre pH-mètre portatif pour des analyses avancées sur le terrain et l’interfaçage avec une imprimante ou un ordinateur.
615.00€ - 1390.00€
| Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11631469
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2210 |
Portable pH Meter |
615.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
15505199
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2216 |
Kit standard pour pH-mètre |
965.00€ 773.45€ / 1 pièces Économisez 191.55€ 19% de réduction |
Expédition estimée: 09-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
15612057
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2217 |
Kit pH-mètre ORP |
1035.00€ 829.39€ / 1 pièces Économisez 205.61€ 19% de réduction |
Expédition estimée: 09-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
15622057
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2218 |
Kit pH-mètre pour aliments/boissons | |||||||
11641469
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2215 |
pH Meter ROSS Kit |
1050.00€ 998.00€ / 1 pièces Économisez 52.00€ 4% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
Description
Enregistrez des mesures précises et fiables du pH, des mV, de la rH et de la température grâce au pH-mètre portatif Thermo Scientific™ Orion Star™ A221. Cet instrument de mesure est idéal pour une large gamme d’applications et une analyse de pH avancée sur le terrain. Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points, enregistrez jusqu’à 1000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232 à l’aide du logiciel Orion Star™ Com, téléchargeable gratuitement. L’instrument de mesure étanche garantit des performances durables et fiables dans les environnements extérieurs grâce à un boîtier classé IP67.
Ne laissez pas vos mesures au hasard lors de l'analyse des échantillons en dehors du laboratoire. Les pH-mètres portatifs Orion Star A221 sont conçus pour offrir la fiabilité dont vous avez besoin dans un emballage convivial pour vos besoins en matière de test de pH. Cet appareil de mesure portatif étanche affiche des données essentielles avec vos mesures, y compris la température, la date et l’heure, le type de lecture, la stabilité de la mesure, les informations d’étalonnage actives et l’état de la source d’alimentation.
- Permet de mesurer les valeurs de pH, mV, mV relatif ou rH avec la température
- Permet de réaliser un étalonnage du pH en cinq points à l’aide de la reconnaissance automatique des groupes de tampons NIST ou DIN, avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs de tampon personnalisées
- L’affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire, offrant des instructions claires à l’écran, en simplifie le fonctionnement.
- Capturez vos mesures essentielles avec l’indicateur de stabilité de mesure et les modes de lecture sélectionnables – le mode Auto-Read maintient une mesure stable et le mode Continu affiche les mesures changeantes accompagnées d’une option de mise en attente.
- Le journal de données collecte et enregistre la date et l’heure de 1000 séries de mesures.
- La mémoire non volatile garantit la protection de vos données et paramètres, même en cas de coupure de courant.
- Le logiciel Orion Star Com facilite le transfert des données vers un ordinateur via des connexions USB ou RS232.
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
- Le boîtier à indice IP67 est étanche pour un fonctionnement garanti sur le terrain.
- Les kits de mesure incluent une mallette de transport rigide et un boîtier de protection avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet/ceinture ajustable et un support intégré.
- Les appareils de mesure offrent des certifications CE, TUV 3-en-1 et FCC de classe A et une garantie de remplacement de 3 ans.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.