Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètre portatif Orion Star™ A322
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
Obtenez une précision et des performances exceptionnelles partout où vous en avez besoin grâce à l’appareil de mesure de la conductivité portatif Thermo Scientific™ Orion™ Star A322, conçu pour une large gamme de tests de conductivité, de total des solides dissous (TDS), de salinité, de résistivité et de température et d’applications sur le terrain. Évaluez des échantillons dans les endroits les plus exigeants en utilisant cet appareil de mesure étanche doté d’un boîtier IP67. Choisissez parmi les options linéaire, eau pure non linéaire ou compensation de température EP avec les températures de référence 5, 10, 15, 20 ou 25°C. Consignez jusqu’à 5000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez-les vers une imprimante ou un ordinateur.
Effectuez vos mesures à la source grâce à notre gamme supérieure d’instruments de mesure portables. Le conductimètre portable Thermo Scientific Orion Star A322 offre un écran riche en informations et un fonctionnement simple. Cet instrument de mesure portatif robuste et étanche est prêt à affronter les éléments avec vous. Les conductimètres portatifs Orion Star A322 sont conçus pour être fiables et faciles à utiliser sur le terrain et pour offrir des fonctionnalités et des fonctions avancées, notamment un journal de 5 000 points de données avec des options d’ID de l’échantillon et d’ID de l’utilisateur, des alarmes d’étalonnage et de limite supérieure/inférieure ainsi que des méthodes de mesure protégées par mot de passe.
- Mesures de conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température
- Effectuez un étalonnage de la conductivité jusqu’à cinq points avec une option de modification de l’étalonnage permettant de corriger des points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
- Les valeurs de conductivité à plage automatique offrent des mesures homogènes sur l’ensemble de la plage de mesures sans avoir besoin de réétalonner
- Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire EP (USP) ou désactivée de la conductivité avec des températures de référence de 5°C, 10°C, 15°C, 20°C ou 25°C
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 5000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les dix étalonnages les plus récents
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
- Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
- Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
Spécification
Spécification
| Description | Kit d’instrument de mesure portatif Orion Star A322 pour mesure de la conductivité / du TDS / de la salinité / de la résistivité, avec sonde de conductivité DuraProbe 4 cellules, solutions, boîtier de protection et mallette de transport |
| Comprend | Conductimètre Star A322 avec piles ; Sonde de conductivité 4 cellules en époxy 013010MD DuraProbe (K=0.475) avec câble de 3 mètres ; Sachets d’étalon de conductivité 1413 uS 01100710 ; Sachets de solution de rinçage 911110 ; Mallette de transport rigide STARA-CS Star A ; Instructions et piles |
| Précision (conductivité) | 0,5 % de la lecture ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS |
| Sorties | USB, RS232 |
| Measurement Modes | Conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature |
| Sondes compatibles | Capteurs de conductivité à 2 ou 4 cellules avec capteur de température intégré |
| Constante de cellule | 0,001 à 199,9 cm-1 |
| Étalonnage | Conductivité avec option d’édition de l’étalonnage et température |
| Points d’étalonnage (conductivité) | 5 |
| Gamme (conductivité) | 0.001 μS/cm à 3000 mS/cm |
| Afficher plus |