Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre portatif pour pH / ISE / conductivité / oxygène dissous Orion Star™ A329
BIOPHARMA
Code produit. p-4529615
Click to view available options
Type de produit:
Instrument portable
Kit d’instrument de mesure portatif
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11611489
Marque: Thermo Scientific™ STARA3290
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez le pH, la concentration ionique, la conductivité, l’oxygène dissous et la température avec précision grâce à l’instrument de mesure portable pour pH / ISE / conductivité / RDO / OD Scientific™ Orion™ Star A329329
Bénéficiez d’une grande précision et de performances optimales partout où vous en avez besoin grâce au multimètre portable pour pH, ISE, conductivité, OD et RDO Thermo Scientific™ Orion™ Star A329, conçu pour une large gamme de tests du pH, de la concentration ionique, de la conductivité, de l’oxygène dissous et de la température ainsi que pour des applications sur le terrain. Évaluez des échantillons dans les endroits les plus exigeants en utilisant cet appareil de mesure étanche doté d’un boîtier IP67. Utilisez les trois canaux pour mesurer simultanément le pH, la conductivité et l’OD ou visualisez chaque canal séparément. Consignez jusqu’à 5000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez-les vers une imprimante ou un ordinateur.
Effectuez vos mesures à la source grâce à notre gamme supérieure d’instruments de mesure portables. L’instrument de mesure portatif pour pH/ISE/conductivité/ODR/OD Thermo Scientific Orion Star A329 offre un écran riche en informations et un fonctionnement simple. Cet instrument de mesure portatif robuste et étanche est prêt à affronter les éléments avec vous. Les instruments de mesure portatifs pour pH/ISE/conductivité/ODR/OD Orion Star A329 sont conçus pour être fiables et faciles à utiliser sur le terrain et pour offrir des fonctionnalités et des fonctions avancées, notamment un journal de 5 000 points de données avec des options d’ID de l’échantillon et d’ID de l’utilisateur, des alarmes d’étalonnage et de limite supérieure/inférieure ainsi que des méthodes de mesure protégées par mot de passe.
  • Un plus grand confort d’utilisation associé aux avantages d’un pH-mètre/instrument de mesure d’ISE, d’un conductimètre et d’un instrument de mesure de l’oxygène dissous dans un système simple à utiliser
  • Mesurez le pH, la concentration ionique, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température sur le premier canal ; mesurez la conductivité, les TDS, la salinité ou la résistivité avec la température sur le deuxième canal et mesurez l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en mg/l avec la température à l’aide de sondes OD optiques RDO ou de sondes OD polarographiques sur le troisième canal
  • Affichez facilement des mesures individuelles sur un affichage plein écran et basculez rapidement vers un écran divisé pour visualiser plusieurs mesures simultanément
  • Effectuez des étalonnages du pH et de l’ISE jusqu’à cinq points avec une option de modification de l’étalonnage permettant de corriger des points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
  • Effectuez jusqu’à cinq points d’étalonnage de la conductivité
  • Les valeurs de conductivité à plage automatique offrent des mesures homogènes sur l’ensemble de la plage de mesures sans avoir besoin de réétalonner
  • Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire EP (USP) ou désactivée de la conductivité avec des températures de référence de 5°C, 10°C, 15°C, 20°C ou 25°C
  • Effectuez l’étalonnage de l’oxygène dissous à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) et de point zéro
  • Compensez automatiquement les mesures de l’oxygène dissous à l’aide de la température ATC, de la saisie manuelle de la salinité et d’un baromètre intégré pour des mesures de la pression barométrique
  • Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
  • Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
  • Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 5000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
  • Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
  • La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
  • Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
  • Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
  • Garantie de 3 ans pour le remplacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003)
Sorties USB, RS232
Précision (baromètre) ± 6 mmHg
Précision (conductivité) 0,5 % de la lecture ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS
Précision (ions spécifiques) ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (mV) ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ± 0,002
Précision (OD par mesure polarographique) ± 0,2 mg/L ou ± 2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée
Précision (RDO) ± 0,1 mg / L jusqu’à 8 mg / L, ± 0,2 mg / L de 8 à 20 mg / L, ± 10 % de la mesure jusqu’à 50 mg / L
Précision (résistivité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Précision (salinité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Précision (TDS) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Fonctions d’ionométrie avancées Pente segmentée (point à point), correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, stabilité de la plage faible concentration
Sorties d’alarme Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage
Option de rétro-éclairage Oui, sélectionnable
Correction de la pression barométrique 400 à 850 mmHg, automatique à l’aide du baromètre intégré ou d’une saisie manuelle
Autonomie de la batterie 800 heures
Type de batterie Quatre piles AA (incluses)
Étalonnage pH avec option de modification de l’étalonnage, concentration ionique (ISE) avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif
Modes d’étalonnage Air saturé en eau, eau saturée en air, manuel (titration de Winkler), point zéro
Points d’étalonnage Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point
Points d’étalonnage (conductivité) Jusqu’à 5
Points d’étalonnage (ionométrie) 1 à 5
Points d’étalonnage (pH) 1 à 5
Constante de cellule 0,001 à 199,9 cm-1
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Points de données 5000 avec horodatage
Description Instrument de mesure portatif de pH/ISE/conductivité/ODR/OD Orion Star A329
Canaux 3
Type d’affichage Écran graphique LCD rétroéclairé
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, mV, mV relatif (RmV) ou rH avec température ; conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec t, mV, Relative mV, TDS, ORP with Temperature, Salinity, Conductivity, Resistivity with Temperature
Percent Saturation Range Polarographic DO Saturation de 0,0 à 600,0 %
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 3000 mS/cm
Gamme (mV) ±2000,0 mV
Gamme (pH) -2,000 à 20,000
Gamme (résistivité) 2 ohms à 100,0 meg-ohms
Gamme (salinité) 0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt
Gamme (TDS) 0,001 à 200,0 ppm
Résolution (ionométrie) 0,0001 minimum, 1 à 3 chiffres significatifs (sélectionnables par l’utilisateur)
Résolution (pH) 0,1, 0,01, 0,001 pH
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +105,0°C
Comprend Instrument de mesure pH/ISE/conductivité/RDO/DO Star A329, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat d’essai de l’instrument de mesure.
Entrées BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (capteur de conductivité avec sonde de température ATC ou de température intégrée), MiniDIN 9 broches (capteur d’OD polarographique ou d’ODR optique avec température intégrée)
Point isopotentiel pH 7,000
Clavier Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Modèle Instrument de mesure de pH/ISE/mV/RmV/rH/conductivité/TDS/salinité/résistivité/ODR optique/oxygène dissous/température Orion Star A329
Percent Saturation Range (Polarographic DO) Saturation de 0,0 à 600,0 %
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ±2 % de saturation ≤ 200 % de saturation, ±10 % de saturation > 200 % de saturation
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, saturation de 1 %
Plage de saturation en pourcentage (RDO) Saturation de 0,0 à 500,0 %
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Résolution du coefficient de saturation (RDO) 0,1, 1 % de saturation
Alimentation électrique 4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément)
Gamme de pression 400 à 850 mmHg
Résolution de la pression 1 mmHg
Type de produit Instrument portable
Gamme (ions spécifiques) 0,0001 à 19900 avec des unités sélectionnables de ppm, masse molaire, mg/l, %, ppb ou sans unité
Gamme (rH) ± 2000,0 mV
Gamme (OD par mesure polarographique) 0,00 à 90,00 mg/l
Gamme (RDO) 0,00 à 50,00 mg/l
Gamme (mV relative) ± 2000,0 mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85 % sans condensation
Résolution (conductivité) 0,001 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (OD par mesure polarographique) 0,01, 0,1 mg/L
Résolution (RDO) 0,01, 0,1 mg/L
Résolution (résistivité) 1 ohm ou 0,1 meg-ohm, sélection automatique
Résolution (salinité) 0,01 psu ou 0,01 ppt minimum, sélection automatique
Résolution (TDS) 0,001 ppm minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Facteur de salinité 0,0 à 45,0 ppt, correction automatique à l’aide de la mesure de conductivité ou de l’entrée manuelle de la salinité de l’échantillon
Modes de mesure de la salinité Salinité (psu) ou eau de mer naturelle (ppt)
Stabilité Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Gamme de facteurs TDS Linéaire (0,02 à 9,99)
Précision de la température ± 0,1°C
Compensation thermique Linéaire, nLFn (eau ultra-pure non linéaire), nLFu (eau ultra-pure dégazée non linéaire), EP (arrêt avec avertissement) ou arrêt
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Température (métrique) de référence 5, 10, 15, 20, 25°C.
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Plage de températures (impériale) 22,0°F à 221,0° F
Résolution de la température 0,1°C, 0,1°F
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Garantie Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure
Dimensions (L x l x H) 24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.)
Poids (impériale) 1,2 lb
Poids (métrique) 0,5 kg