Learn More
Thermo Scientific™ Titrateur de redox et kit Orion Star T920
BIOPHARMA
Code produit. p-7113367
Click to view available options
Type:
Titrateur redox
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15872097
Marque: Thermo Scientific™ START9200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez de l’intégration de notre technologie électrochimique de base à un système de distribution de pointe pour concevoir un titrateur de redox automatisé, un système automatisé moderne et simplifié conçu pour vous aider à réaliser des titrations plus faciles, plus fiables et plus reproductibles que les titrations manuelles.
Utilisez le titrateur de redox Orion Star T920 pour les titrations de redox dédiées, notamment la teneur en sulfite/SO2 et en sucres réducteurs des jus et du vin, en acide ascorbique (vitamine C), et pour l’indice de peroxyde dans les produits alimentaires, la teneur en oxygène dissous dans les eaux usées par la méthode de Winkler et la teneur en matière organique dans le sol. Les techniques de titration comprennent les titrations au point d’équivalence et les titrations de pH au point final prédéfinies pour l’analyse polyvalente des échantillons. Alliez l’option du titrateur et l’une de nos électrodes de redox Orion de qualité supérieure, ou sélectionnez l’un de nos titrateurs et kits d’électrodes préconfigurés en profitant d’une offre groupée.
  • Des résultats précis et reproductibles : L’automatisation du flux de travail de titration permet de procéder à l’analyse en utilisant à chaque fois les mêmes calculs et paramètres de configuration
  • Un paramétrage plus rapide : configurez et sauvegardez l’électrode, le titrant et les paramètres de titration une seule fois à l’aide de méthodes
  • Amélioration de la capacité de traitement du laboratoire : démarrez la titration et laissez l’instrument en autonomie
  • Réduction des coûts et temps d’arrêt : remplacement facile des pièces du titrateur afin de minimiser les temps d’arrêt de maintenance, tandis que les électrodes longue durée diminuent le coût de propriété
  • Documentez les résultats des tests en toute sécurité : consultez les résultats en direct, dans le tableau récapitulatif et dans le journal de données en 100 points
  • Base de données des applications : des méthodes préprogrammées testées et validées peuvent être téléchargées dans votre titrateur
  • Le kit standard avec l’électrode de redox 9778BNWP est idéal pour la plupart des titrations de redox standard avec son corps de verre robuste pour une résistance chimique avec de nombreux échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (mV) ±0,2 mV
Fonctions relatives à la burette Cycles de rinçage automatique pour le rinçage et volume de distribution séparé avec option en continu ; dépasse les
Fonctions disponibles Titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe
Précision (température) ±0,2°C
Sorties d’alarme Notifications pour la fin d’un cycle de titration, le volume titrant maximum, le journal de données complet, l’alarme d’étalonnage, le rappel de maintenance
Option de rétro-éclairage Oui, réglable
Options de blanc Valeur fixe ou variable à l’aide de la titration
Tailles des burettes 10 ml, 20 ml (inclus) ou 50 ml
Étalonnage mV et température
Points d’étalonnage Mode mV relatif (RmV) 1 point
Certifications/Conformité CE, TUV 3-en-1, FCC, EN/CEI61326-1, CEI 61010
Canaux 1
Cycles par titration 1 À 5 cycles, possibilité d’exclure des résultats du cycle des résultats moyens et des calculs de l’ETR
Détails de la gestion des données Exportation du journal de données au format CSV ou PDF, à court ou long format
Points de données 100 jeux de données pour chaque : titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe
Description Titrateur redox sans électrode Orion Star T920
Type d’affichage Écran tactile couleur capacitif 5,7 pouces, résolution 640 x 480
Type Titrateur redox
Points d’équivalence 1 à 2
À utiliser avec (application) Titrations redox, par exemple pour la teneur en sulfite/SO2, et la réduction des sucres dans le jus et le vin, l’acide ascorbique (vitamine C) et la valeur du peroxyde dans les produits alimentaires, l’oxygène dissous dans les eaux usées par la méthode de Winkler et la teneur en matière organique dans le sol.
Comprend Burette de 20 ml, sonde d’agitation, sonde de distribution, kit de tubulure standard, bouteille en plastique 1 L, bouchon avec deux ports pour flacon GL38, tube dessiccant, câble d’ordinateur, documentation sur clé USB, alimentation 110-240 V
Entrées BNC (électrode redox/ORP), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), entrée agitateur (sonde d’agitation)
Indice IP IP 51
Langues Chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol
Matériau Plastique ABS
Mémoire La mémoire non volatile conserve les journaux de données et les paramètres
Méthodes Jusqu’à 10 méthodes avec protection par mot de passe optionnelle ; import/export vers les méthodes via une clé USB
Modèle Orion Star T920
Sorties 3 ports USB pour imprimante, lecteur flash USB et connexions de logiciel informatique
Précision 0,5 % ETR, selon l’environnement et les conditions de manipulation
Points de virage prédéfinis 1 à 3
Type de sonde Électrode redox/de pH, électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC, sonde d’agitation
Gamme (mV) -2000,0 à +2000,0 mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85 %, sans condensation
Résolution Le moteur de la burette offre une technologie micro-pas avancée qui délivre des 25,600 micro-pas par tour moteur pour un positionnement facile et précis de la burette (plus de 2 millions de micro-pas sur toute la course de la burette)
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (température) 0,1°C
ID de l’échantillon Augmentation automatique, manuelle ou désactivée
Vitesses de la sonde d’agitateur 5 vitesses sélectionnables par l’utilisateur (250 à 3700 tr/min)
Température (impériale) en fonctionnement 41 à 104°F
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 40°C
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de 1 point de décalage en option
Plage de températures (métrique) -5,0 à 100,0°C ; 23,0 à 212°F
Sélection de la température Manuel ou automatique
Heure et Date Oui, avec la batterie de secours non volatile
Détermination de la solution titrée Titration standard ou ajout manuel de la concentration
Contrôle du processus de titration Routine, rapide, soignée ou définie par l’utilisateur
Assistant de configuration de la titration Oui, en utilisant le flux de travail Démarrer une nouvelle titration
Technique de titration Point d’équivalence ou point final prédéterminé
Types de titration Titration directe ou de retour
Micrologiciel pouvant être mis à jour Oui, grâce à une clé USB
Garantie Garantie 1 an (remplacement)
Dimensions (L x l x H) 10” x 16” x 14” ; 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz