Learn More
Thermo Scientific™ Kit de test d'alcalinité totale Orion™
Code produit. 11752747
Click to view available options
Quantité:
475 ml
4 x 475 ml
Type:
Kit de test d'alcalinité totale
Étalon d’alcalinité/recharge de contrôle pour kit d’analyse d’alcalinité totale
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 11752747
Marque: Thermo Scientific™ 700012
Gagnez du temps en éliminant l’installation d’équipement supplémentaire, les titrations et les calculs grâce à ce kit de test d’alcalinité totale permettant une mesure directe en deux étapes.
Gagnez du temps en éliminant l’installation d’équipement supplémentaire, les titrations et les calculs. Le kit de test d’alcalinité totale Thermo Scientific™ Orion™ permet la mesure directe, en deux étapes, de l’alcalinité totale et du pH en utilisant une électrode de pH.
Caractéristiques :
  • Lecture directe de l’alcalinité totale de 0 à 200 ppm sous forme de CaCO3, à partir du tableau de conversion de pH fourni
  • Absence dʼinterférence de la couleur ou de la turbidité
Inclut :
  • Un flacon de 475 ml (1 pinte) de réactif à l’alcalinité (700011)
  • Un flacon de 475 ml (1 pinte) d’étalon / contrôle d’alcalinité (700012)
  • Tableau de conversion de lʼalcalinité totale
  • Procédure d’application No. 517 : alcalinité totale des eaux naturelles
Remarque :
Le numéro de pièce ci-dessous a été modifié suite à une mise à jour récente du système.
Ancien numéro de pièce : 700011
Nouveau numéro de pièce : 700011-WA
Veuillez utiliser le nouveau numéro de pièce lorsque vous placez une commande ou demandez un devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Plage de pH 5,5 à 8,5
Format Liquide
À utiliser avec (équipement) Kit de test d'alcalinité totale
Conditionnement Flacon
Quantité 475 ml
Type Étalon d’alcalinité/recharge de contrôle pour kit d’analyse d’alcalinité totale