Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de conductivité à deux cellules Orion™
Code produit. 10727564
Click to view available options
Constante de cellule:
0,1 cm^-1
10 cm^-1
1 cm^-1
Plages de mesure:
0,01 à 300µS/cm
0.1 µS/cm à 100 mS/cm
0.1µS/cm à 100mS/cm
10 μS/cm à 200 mS/cm
10µS/cm à 2000mS/cm
1µS/cm à 200mS/cm
1µS/cm à 20mS/cm
Types de connecteurs:
Câble : 8 DIN broches
Mini-DIN
Mini-DIN 8 broches
Étanches DIN 8 broches
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10727564
Brand: Thermo Scientific™ 011020A
This item is not returnable. View return policy
Menez à bien vos applications en laboratoire ou sur le terrain avec ces cellules de conductivité à deux électrodes, disponibles en différents matériaux et dans différentes plages de mesure.
Obtenez des mesures précises de l’eau ultra-pure, de l’eau de mer et plus encore avec les deux cellules à électrodes Thermo Scientific™ Orion™. Ces sondes utilisent deux cellules à électrodes pour mesurer les échantillons à conduction faible, standard et élevée en fonction de la constante cellulaire. Il s’agit d’une option polyvalente pour effectuer des mesures précises en laboratoire et sur le terrain. La sonde 013016MD est optimale dans les solutions à faible force ionique, telles que l’eau déionisée et l’eau ultra-pure lorsqu’elle est associée à un assemblage de cellules à circulation. La 018020 MD est adaptée aux échantillons de conductivité chimiquement réactifs, y compris les acides et les bases concentrés. Les cellules en époxy/graphite 011050MD et 011510MD sont durables, résistantes aux produits chimiques et mesurent une large gamme de conductivités en laboratoire ou sur le terrain.
L’électrode de conductivité ThermoFisher Orion 013016MD est conforme aux normes SM 2510B ; D1125-95, -99 (A) pour les mesures de l’eau potable et USP<645> pour la mesure de la conductivité de l’eau pure.
Fonctionnalités
Ces sondes utilisent deux cellules à électrodes pour mesurer les échantillons à conduction faible, standard et élevée en fonction de la constante cellulaire. Il s’agit d’une option polyvalente pour effectuer des mesures précises en laboratoire et sur le terrain.
La 013016MD est idéale pour les solutions à faible force ionique, telles que l’eau déionisée et l’eau ultra-pure lorsqu’elle est associée à un assemblage de cellules à circulation. La 018020MD est adaptée aux échantillons de conductivité chimiquement réactifs, y compris aux acides et aux bases concentrés. Les cellules époxy/graphite 011050MD et 011510MD sont durables, résistantes aux produits chimiques et permettent de mesurer une large gamme de conductivités en laboratoire ou sur le terrain.
Solutions requises
Étalons
  • 948206 - Étalon plomb 0,1 M, flacon de 475 ml
  • 948207 – Étalon sulfate de sodium 0,1 M pour l’analyse du sulfate avec l’ISE pour plomb, flacon de 475 ml
Solution de remplissage pour électrode
  • 900062 – Solution de remplissage Optimum Result B pour électrode, 5 flacons de 60 ml
Articles inclus
  • 900062 – Solution de remplissage Optimum Result B pour électrode, 1 flacon de 60 ml
  • 948201 – Bandes de polissage, 2 exemplaires
Période de garantie
  • 12 mois à compter de la date d’achat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Constante de cellule 0,1 cm^-1
Types de connecteurs Câble : 8 DIN broches
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure 555 A, 550 A, 162 A, 136 A, 135 A, 131 S, 130 A, 550A, 162A, 136A, 135A, 130A Meters
Type Cellules de conductivité à 2 électrodes
Description Sonde de conductivité à 2 cellules recouverte de platine Orion
Matériau Verre/platine, platiné
Plages de mesure 0.1µS/cm à 100mS/cm
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.