Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de paillasse Orion™ Versa Star Pro™ sans modules
BIOPHARMA
Code produit. 11601499
Change view
Click to view available options
Measurement Modes:
pH, mV, mV relatif, potentiel d’oxydoréduction avec température, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Measurement Modes unitSize
11601499 pH, mV, mV relatif, potentiel d’oxydoréduction avec température, mV, Relative mV, ORP with Temperature 1 pièce
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11601499
Marque: Thermo Scientific™ VSTAR00
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Faites votre choix parmi cinq modules pour personnaliser quatre canaux de cet instrument de mesure de paillasse sans module polyvalent.
Faites votre choix parmi cinq modules pour personnaliser quatre canaux de l’instrument de mesure de paillasse sans module polyvalent Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™.
Principales caractéristiques :
  • Le grand écran graphique LCD affiche les mesures, connexions, heures, dates, ID d’échantillon, ID d’utilisateur et informations d’étalonnage.
  • L’instrument de mesure comporte des invites à l’écran en langage simple et des touches rapides polyvalentes pour faciliter la sélection.
  • L’interface en plusieurs langues prend en charge l’anglais, l’espagnol, le français, l’italien, l’allemand et le chinois.
  • Un bras à électrodes et un support de sonde de nouvelle conception simplifient le maintien et le placement des sondes dans les échantillons.
  • L’adaptateur secteur universel fonctionne avec pratiquement toutes les sources d’alimentation en courant alternatif.
  • Le boîtier de classe IP54 supporte les éclaboussures.
Gestion des données
  • La mémoire non volatile peut stocker jusqu’à 2 000 points de données avec indication de l’heure et de la date.
  • Deux ports USB et RS232 facilitent le transfert des données et les mises à jour du logiciel de l’instrument de mesure.
  • Le logiciel d’analyse des données transfère les résultats stockés et affiche les mesures en temps réel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VAC (n° de catalogue STARA-PWR)
Sorties USB, RS232
Sorties d’alarme Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage
Option de rétro-éclairage Oui
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Points de données 2000 avec horodatage
Description Instrument de mesure de paillasse multi-paramètres Orion VERSA STAR
Canaux 4 - personnalisables avec des modules
Type d’affichage Écran graphique LCD couleur avec options configurables par l’utilisateur
Indice IP IP 54
Measurement Modes pH, mV, mV relatif, potentiel d’oxydoréduction avec température, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Comprend Appareil de mesure Versa Star Pro, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’appareil de mesure.
Entrées Jusqu’à 4 modules VERSA STAR, 2 entrées d’agitateur
Clavier Numérique avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement / raccourcis à double fonction
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand, chinois, portugais et coréen
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique, Temporisé et Ponctuel ; mémorisation manuelle des données avec
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Méthodes 10 par canal
Puissance nominale Entrée CC : 9 VCC, 1 A
Alimentation électrique Adaptateur secteur universel (inclus)
Gamme d’humidité relative 5 à 85 % sans condensation
Stabilité Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Garantie Remplacement de l’instrument de mesure pendant trois ans
Dimensions (L x l x H) 28°cm x 24°cm x 10°cm (11°in x 9,5°in x 3,9°in.)
Poids (impériale) 2,5 lb
Poids (métrique) 1,2 kg