Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètre de paillasse Orion™ Versa Star Pro™
Description
Obtenez une grande précision, des performances exceptionnelles et une flexibilité époustouflante avec l’appareil de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™, doté d’un module de conductivité. Réalisez vos applications les plus exigeantes pour la conductivité, le total des solides dissous (TDS), la salinité, la résistivité et la température. Visualisez facilement les mesures sur l’écran aux couleurs exceptionnelles et personnalisez les canaux de quatre mètres avec des modules interchangeables. Obtenez des résultats fiables et rapides avec des valeurs de conductivité à sélection automatique et des options étendues de compensation de la température. Consignez jusqu’à 2000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez-les vers une imprimante ou un ordinateur.
Les instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific Orion Versa Star Pro sont conçus pour relever les défis d’applications les plus difficiles en toute simplicité. Grâce à des fonctionnalités et fonctions complètes, vous pouvez configurer votre système de mesure de manière optimale afin de répondre aux besoins en constante évolution. Les instruments de mesure de paillasse Orion Versa Star Pro offrent des modules de mesure interchangeables qui permettent à plusieurs utilisateurs de personnaliser quatre canaux distincts afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Visualisez facilement les mesures sur un superbe écran couleur doté de tailles de texte réglables. Ne laissez plus de place au hasard dans l’étalonnage et la configuration de votre instrument de mesure grâce aux instructions à l’écran disponibles dans une grande variété de langues locales. Profitez d’une saisie de données rapide et simple à l’aide du clavier numérique.
- L’indicateur de stabilité des mesures à l’écran vous indique exactement le moment où vos mesures sont prêtes.
- Les modes de mesure sélectionnables comprennent Auto-Read (Lecture automatique) pour maintenir une lecture stable, Continuous (Continu) pour indiquer l’évolution des résultats, Timed (Temporisé) pour enregistrer les données à des intervalles spécifiques et Single Shot (Prise unique) pour effectuer une mesure après un temps d’attente spécifique.
- Des alarmes sonores vous informent automatiquement lorsqu’une valeur de compensation, une valeur de limite haute/basse et un intervalle de temps d’étalonnage sont atteints.
- Accédez à, mettez à jour et modifiez facilement vos paramètres de mesure préférés à l’aide de 10 méthodes protégées par mot de passe pour chaque canal.
- Mélangez uniformément des solutions en utilisant jusqu’à deux sondes d’agitateur contrôlées par l’instrument de mesure, faciles à positionner et rinçables rapidement entre les échantillons.
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2 000 ensembles de mesures avec l’ID de l’électrode, l’ID de l’échantillon et l’ID du compte en option.
- Le journal d’étalonnage mémorise les 30 étalonnages les plus récents pour chaque paramètre.
- Garantissez l’intégrité des mesures en visualisant le journal d’étalonnage actif tout en effectuant des mesures.
- La mémoire non volatile de l’instrument conserve les données et les paramètres, même en cas de coupure de courant.
- L’instrument de mesure facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232.
- Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité.
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans pour le remplacement.
Comprend le module de mesure de la conductivité Orion Versa Star :
- Mesures de conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température.
- Effectuez un étalonnage de la conductivité jusqu’à six points avec une option de modification de l’étalonnage permettant de corriger des points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet.
- Les valeurs de conductivité à plage automatique offrent des mesures homogènes sur l’ensemble de la plage de mesures sans avoir besoin de réétalonner.
- Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire EP (USP) ou désactivée de la conductivité avec des températures de référence de 5°C, 10°C, 15°C, 20°C ou 25°C.
- Personnalisez les mesures pour afficher l’historique d’étalonnage ou simplifiez-les pour afficher une très grande mesure de la conductivité.
Fonction d’accès au système
Les instruments de mesure Orion Versa Star Pro offrent une fonction d’accès au système conçue pour garantir l’intégrité des données en empêchant tout accès non désiré aux diverses fonctions de l’instrument, y compris le réglage de la date et de l’heure, le journal des données et le journal des étalonnages. La fonction d’accès au système peut facilement être activée ou désactivée alors que les besoins de votre laboratoire changent, pour une flexibilité optimale en cours de fonctionnement et une grande facilité d’utilisation. Lorsque la fonction d’accès au système est activée, elle permet d’affecter un administrateur système et jusqu’à dix comptes utilisateur avec accès personnalisable aux paramètres de l’instrument, aux paramètres de mesure, aux étalonnages et aux journaux. Utilisez la protection par mot de passe pour sécuriser certaines fonctions de l’appareil de mesure, tout en en laissant d’autres accessibles à tous les utilisateurs. La fonction d’accès au système vous permet de personnaliser l’accès à l’instrument de mesure pour répondre à vos besoins en matière de sécurité et de communication des données spécifiques.
Spécification
Spécification
| Description | Instrument de mesure de paillasse Orion Versa Star Pro avec module conductivité / TDS / salinité / résistivité et support |
| Comprend | Instrument de mesure Versa Star Pro, module de conductivité VSTAR-CND, support pour électrode, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure |
| Précision (conductivité) | 0,5 % de la mesure ±1 chiffre > 3 μs ; 0,5 % de la mesure ±0,01 μs ≤ 3 μs |
| Sorties | USB (2), RS-232 |
| Measurement Modes | Conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature |
| Sondes compatibles | Capteurs de conductivité à 2 ou 4 cellules avec capteur de température intégré |
| Constante de cellule | 0,001 à 199,9 cm-1 |
| Étalonnage | Conductivité avec option d’édition de l’étalonnage et température |
| Points d’étalonnage (conductivité) | 6 |
| Gamme (conductivité) | 0.001 μS/cm à 3000 mS/cm |
| Afficher plus |