Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètre de paillasse Orion™ Versa Star Pro™
BIOPHARMA
Code produit. p-4529318
Click to view available options
Type de sonde:
Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique, sonde d’agitation (comprend le capteur à OD polarographique Orion 083005MD)
Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique, sonde d’agitation (à acheter séparément)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11651499
Marque: Thermo Scientific™ VSTAR30
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez de performances élevées et d’une flexibilité optimale grâce à cet instrument de mesure de paillasse doté d’un module pour l’oxygène dissous (optique/polarographique) et la température.
Bénéficiez d’une haute précision, de performances élevées et d’une flexibilité optimale grâce à l’instrument de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ doté d’un module d’oxygène dissous / RDO. Relevez vos défis d’applications les plus difficiles pour la mesure de l’oxygène dissous et de la température. Visualisez facilement les mesures sur le superbe écran couleur et personnalisez les quatre canaux de mesure à l’aide de modules interchangeables. Utilisez une sonde RDO optique ou une sonde OD polarographique et effectuez l’étalonnage en utilisant de l’air saturé en eau, de l’eau saturée en air, une valeur personnalisée (Winkler) ou un point zéro. Enregistrez jusqu’à 2000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez-les vers une imprimante ou un ordinateur.
Les instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific Orion Versa Star Pro sont conçus pour relever les défis d’applications les plus difficiles en toute simplicité. Grâce à des fonctionnalités et fonctions complètes, vous pouvez configurer votre système de mesure de manière optimale afin de répondre aux besoins en constante évolution. Les instruments de mesure de paillasse Orion Versa Star Pro offrent des modules de mesure interchangeables qui permettent à plusieurs utilisateurs de personnaliser quatre canaux distincts afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Visualisez facilement les mesures sur un superbe écran couleur doté de tailles de texte réglables. Ne laissez plus de place au hasard dans l’étalonnage et la configuration de votre instrument de mesure grâce aux instructions à l’écran disponibles dans une grande variété de langues locales. Profitez d’une saisie de données rapide et simple à l’aide du clavier numérique.
  • L’indicateur de stabilité des mesures à l’écran vous indique exactement le moment où vos mesures sont prêtes.
  • Les modes de mesure sélectionnables comprennent Auto-Read (Lecture automatique) pour maintenir une lecture stable, Continuous (Continu) pour indiquer l’évolution des résultats, Timed (Temporisé) pour enregistrer les données à des intervalles spécifiques et Single Shot (Prise unique) pour effectuer une mesure après un temps d’attente spécifique.
  • Des alarmes sonores vous informent automatiquement lorsqu’une valeur de compensation, une valeur de limite haute/basse et un intervalle de temps d’étalonnage sont atteints.
  • Accédez à, mettez à jour et modifiez facilement vos paramètres de mesure préférés à l’aide de 10 méthodes protégées par mot de passe pour chaque canal.
  • Mélangez uniformément des solutions en utilisant jusqu’à deux sondes d’agitateur contrôlées par l’instrument de mesure, faciles à positionner et rinçables rapidement entre les échantillons.
  • Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2 000 ensembles de mesures avec l’ID de l’électrode, l’ID de l’échantillon et l’ID du compte en option.
  • Le journal d’étalonnage mémorise les 30 étalonnages les plus récents pour chaque paramètre.
  • Garantissez l’intégrité des mesures en visualisant le journal d’étalonnage actif tout en effectuant des mesures.
  • La mémoire non volatile de l’instrument conserve les données et les paramètres, même en cas de coupure de courant.
  • Le logiciel de l’instrument de mesure facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232.
  • Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité.
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans pour le remplacement.
Comprend un module de mesure de RDO / OD Orion Versa Star
  • Mesurez l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en mg/l avec la température grâce à des sondes OD optiques ODR Orion ou des sondes OD polarographiques Orion et à une reconnaissance automatique du capteur.
  • Effectuez l’étalonnage de l’oxygène dissous à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) et de point zéro.
  • Compensez automatiquement les mesures de l’oxygène dissous à l’aide de la température ATC, de la saisie manuelle de la salinité et d’un baromètre intégré pour des mesures de la pression barométrique.
  • Personnalisez les mesures pour afficher l’historique d’étalonnage ou simplifiez-les pour afficher une très grande mesure de l’oxygène dissous.
Fonction d’accès au système
Les instruments de mesure Orion Versa Star Pro offrent une fonction d’accès au système conçue pour garantir l’intégrité des données en empêchant tout accès non désiré aux diverses fonctions de l’instrument, y compris le réglage de la date et de l’heure, le journal des données et le journal des étalonnages. La fonction d’accès au système peut facilement être activée ou désactivée alors que les besoins de votre laboratoire changent, pour une flexibilité optimale en cours de fonctionnement et une grande facilité d’utilisation. Lorsque la fonction d’accès au système est activée, elle permet d’affecter un administrateur système et jusqu’à dix comptes utilisateur avec accès personnalisable aux paramètres de l’instrument, aux paramètres de mesure, aux étalonnages et aux journaux. Utilisez la protection par mot de passe pour sécuriser certaines fonctions de l’appareil de mesure, tout en en laissant d’autres accessibles à tous les utilisateurs. La fonction d’accès au système vous permet de personnaliser l’accès à l’instrument de mesure pour répondre à vos besoins en matière de sécurité et de communication des données spécifiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Instrument de mesure de paillasse Orion Versa Star Pro avec module et portoir RDO/DO
Comprend Appareil de mesure Versa Star Pro, module de conductivité VSTAR-RD RDO/DO, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’appareil de mesure
Correction de la pression barométrique 400 à 850 mmHg, automatique à l’aide du baromètre intégré ou d’une saisie manuelle
Sorties USB (2), RS-232
Measurement Modes Oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec température et pression barométrique, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure)
Types de capteur Capteur d’oxygène dissous RDO optique ou capteur d’oxygène dissous polarographique
Gamme (OD par mesure polarographique) 0,00 à 90,00mg/L
Percent Saturation Range (Polarographic DO) Saturation de 0,0 à 600,0 %
Résolution (OD par mesure polarographique) 0,01, 0,1 mg/l
Précision (OD par mesure polarographique) ±0,2 mg/l ou ±2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée
Gamme de pression 400 à 850 mmHg
Modes d’étalonnage Air saturé en eau, eau saturée en air, manuel (titration de Winkler), point zéro
Plage (métrique) de températures -5,0°C à +105,0°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ± 0,1°C
Sélection de la température Automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Type d’affichage Écran graphique LCD couleur avec options configurables par l’utilisateur
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Points de données 2000 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique, Temporisé et Ponctuel ; mémorisation manuelle des données avec
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Sorties d’alarme Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage
Entrées Mini-DIN 9 broches (capteur à OD RDO optique ou polarographique avec température intégrée), deux entrées d’agitateur (sonde d’agitation)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP 54
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VAC (n° de catalogue STARA-PWR)
Dimensions (L x l x H) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 in x 9,5 in x 3,9 in), ajouter ≤ 2 cm (0,8 in) de longueur et de hauteur pour les modules
Poids (métrique) 1,2 kg, ajouter 0,2 kg pour chaque module
Poids (impériale) 2,5 lb, ajouter 0,5 lb pour chaque module
Gamme d’humidité relative 5 à 85 %, sans condensation
Garantie Garantie de 3 ans pour l’appareil de mesure et le module
Percent Saturation Range Polarographic DO Saturation de 0,0 à 600,0 %
Clavier Numérique avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement / raccourcis à double fonction
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand, chinois, portugais et coréen
Précision (RDO) ±0,1 mg/l jusqu’à 8 mg/l, ±0,2 mg/l de 8 à 20 mg/l, ± 10 % de la mesure jusqu’à 50 mg/l
Gamme (RDO) 0,00 à 50,00mg/L
Méthodes 10 par canal
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ±2 % de saturation ≤ 200 % de saturation, ±10 % de saturation > 200 % de saturation
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, saturation de 1 %
Plage de saturation en pourcentage (RDO) Saturation de 0,0 à 500,0 %
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Résolution du coefficient de saturation (RDO) 0,1, 1 % de saturation
Puissance nominale Entrée CC : 9 VCC, 1 A
Alimentation électrique Adaptateur secteur universel (inclus)
Résolution de la pression 0,1 mmHg
Type de sonde Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique, sonde d’agitation (à acheter séparément)
Canaux 4, personnalisables avec des modules
Résolution (RDO) 0,01, 0,1 mg / L
Facteur de salinité 0,0 à 45,0 ppt, correction automatique via la saisie manuelle de la salinité de l’échantillon
Stabilité Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5°C à 45°C (température ambiante)
Précision (baromètre) ± 6 mmHg