Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre de paillasse pour pH / conductivité Orion™ Versa Star Pro™
BIOPHARMA
Code produit. p-4529592
Click to view available options
Type de produit:
Instrument de mesure
Kit multimètre
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11611509
Marque: Thermo Scientific™ VSTAR50
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez de performances élevées et d’une flexibilité optimale grâce à notre instrument de mesure de paillasse doté de modules de pH et de conductivité pour la mesure simultanée du pH, de la conductivité et de la température.
Bénéficiez d’une haute précision, de performances élevées et d’une flexibilité optimale grâce à l’instrument de mesure de paillasse multiparamètre pour pH/conductivité Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™. Relevez vos défis d’applications les plus difficiles pour la mesure du pH, des mV, du rH, de la conductivité, des matières solides dissoutes totales (TDS), de la salinité, de la résistivité et de la température. Visualisez facilement les mesures sur le superbe écran couleur et personnalisez les quatre canaux de mesure à l’aide de modules interchangeables. Visualisez le pH et la conductivité simultanément ou visualisez chaque canal séparément. Enregistrez jusqu’à 2000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez les journaux facilement vers une imprimante ou un ordinateur.
Les instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific Orion Versa Star Pro sont conçus pour relever les défis d’applications les plus difficiles en toute simplicité. Grâce à des fonctionnalités et fonctions complètes, vous pouvez configurer votre système de mesure de manière optimale afin de répondre aux besoins en constante évolution. Les instruments de mesure de paillasse Orion Versa Star Pro offrent des modules de mesure interchangeables qui permettent à plusieurs utilisateurs de personnaliser quatre canaux distincts afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Visualisez facilement les mesures sur un superbe écran couleur doté de tailles de texte réglables. Ne laissez plus de place au hasard dans l’étalonnage et la configuration de votre instrument de mesure grâce aux instructions à l’écran disponibles dans une grande variété de langues locales. Profitez d’une saisie de données rapide et simple à l’aide du clavier numérique.
  • L’indicateur de stabilité des mesures à l’écran vous indique exactement le moment où vos mesures sont prêtes
  • Les modes de mesure sélectionnables comprennent Auto-Read (Lecture automatique) pour maintenir une lecture stable, Continuous (Continu) pour indiquer l’évolution des résultats, Timed (Temporisé) pour enregistrer les données à des intervalles spécifiques et Single Shot (Prise unique) pour effectuer une mesure après un temps d’attente spécifique
  • Des alarmes sonores vous informent automatiquement lorsqu’une valeur de compensation, une valeur de limite haute/basse et un intervalle de temps d’étalonnage sont atteints
  • Accédez à, mettez à jour et modifiez facilement vos paramètres de mesure préférés à l’aide de 10 méthodes protégées par mot de passe pour chaque canal
  • Mélangez uniformément des solutions en utilisant jusqu’à deux sondes d’agitateur contrôlées par l’instrument de mesure, faciles à positionner et rinçables rapidement entre les échantillons
  • Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2000 ensembles de mesures avec l’ID de l’électrode, l’ID de l’échantillon et l’ID du compte en option
  • Le journal d’étalonnage mémorise les 30 étalonnages par paramètre les plus récents avec un graphique consultable des étalonnages du pH et ISE multipoints
  • Garantissez l’intégrité des mesures en visualisant le journal d’étalonnage actif tout en effectuant des mesures
  • La mémoire non volatile de l’instrument conserve les données et les paramètres, même en cas de coupure de courant
  • L’instrument de mesure facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
  • Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
  • Garantie de 3 ans pour le remplacement
Comprend le module de mesure du pH Orion Versa Star :
  • Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
  • Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 6 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST, DIN ou définis par l’utilisateur avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
  • Option de modification de l’étalonnage qui permet la correction de points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
Comprend le module de mesure de la conductivité Orion Versa Star :
  • Mesures de conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température
  • Effectuez un étalonnage de la conductivité jusqu’à 6 points avec une option de modification de l’étalonnage permettant de corriger des points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
  • Les valeurs de conductivité à plage automatique offrent des mesures homogènes sur l’ensemble de la plage de mesures sans avoir besoin de réétalonner
  • Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire EP (USP) ou désactivée de la conductivité avec des températures de référence de 5°C, 10°C, 15°C, 20°C ou 25°C
Fonction d’accès au système
Les instruments de mesure Orion Versa Star Pro offrent une fonction d’accès au système conçue pour garantir l’intégrité des données en empêchant tout accès non désiré aux diverses fonctions de l’instrument, y compris le réglage de la date et de l’heure, le journal des données et le journal des étalonnages. La fonction d’accès au système peut facilement être activée ou désactivée alors que les besoins de votre laboratoire changent, pour une flexibilité optimale en cours de fonctionnement et une grande facilité d’utilisation. Lorsque la fonction d’accès au système est activée, elle permet d’affecter un administrateur système et jusqu’à 10 comptes utilisateur avec un accès personnalisable aux paramètres de l’instrument, aux paramètres de mesure, aux étalonnages et aux journaux. Utilisez la protection par mot de passe pour sécuriser certaines fonctions de l’appareil de mesure, tout en en laissant d’autres accessibles à tous les utilisateurs. La fonction d’accès au système vous permet de personnaliser l’accès à l’instrument de mesure pour répondre à vos besoins en matière de sécurité et de communication des données spécifiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VAC (n° de catalogue STARA-PWR)
Sorties USB (2), RS-232
Précision (conductivité) 0,5 % de la lecture ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS
Précision (mV) ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ± 0,002
Précision (résistivité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Précision (salinité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Précision (TDS) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Sorties d’alarme Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage
Option de rétro-éclairage Oui
Étalonnage pH avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif (RmV), rH, conductivité avec option de modification de l’étalonnage
Points d’étalonnage Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point
Points d’étalonnage (conductivité) Jusqu’à 6
Points d’étalonnage (pH) 1 à 6
Constante de cellule 0,001 à 199,9 cm-1
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Points de données 2000 avec horodatage
Description Instrument de mesure de paillasse Orion Versa Star Pro avec module de pH/mV, module de conductivité/TDS/salinité/résistivité et support.
Canaux 4 - personnalisables avec des modules
Type d’affichage Écran graphique LCD couleur avec options configurables par l’utilisateur
Indice IP IP 54
Measurement Modes pH, mV, mV relatif (RmV) ou rH avec température ; conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec t, mV, Relative mV, TDS, ORP with Temperature, Salinity, Conductivity, Resistivity with Temperature
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 3000 mS/cm
Gamme (mV) ±2000,0 mV
Gamme (pH) -2,000 à 20,000
Gamme (résistivité) 2 ohms à 100,0 meg-ohms
Gamme (salinité) 0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt
Gamme (TDS) 0,001 à 200,0 ppm
Résolution (pH) 0,1, 0,01, 0,001 pH
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +105,0°C
Comprend Appareil de mesure Versa Star Pro, module de pH VSTAR-PH, module de conductivité VSTAR-CND, support d’électrode, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’appareil de mesure.
Entrées BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), MiniDIN 8 broches (capteur de conductivité avec température intégrée), deux entrées d’agitateur (sonde d’agitation)
Point isopotentiel pH 7,000 (réglable)
Clavier Numérique avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement / raccourcis à double fonction
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand, chinois, portugais et coréen
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique, Temporisé et Ponctuel ; mémorisation manuelle des données avec
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Méthodes 10 par canal
Puissance nominale Entrée CC : 9 VCC, 1 A
Alimentation électrique Adaptateur secteur universel (inclus)
Type de produit Instrument de mesure
Gamme (rH) ± 2000,0 mV
Gamme (mV relative) ± 2000,0 mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85 % sans condensation
Résolution (conductivité) 0,001 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (résistivité) 1 ohm ou 0,1 meg-ohm, sélection automatique
Résolution (salinité) 0,01 psu ou 0,01 ppt minimum, sélection automatique
Résolution (TDS) 0,001 ppm minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Modes de mesure de la salinité Salinité (psu) ou eau de mer naturelle (ppt)
Stabilité Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Gamme de facteurs TDS Linéaire (0,02 à 9,99)
Précision de la température ± 0,1°C
Compensation thermique Linéaire, nLFn (eau ultra-pure non linéaire), nLFu (eau ultra-pure dégazée non linéaire), EP (arrêt avec avertissement) ou arrêt
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Température (métrique) de référence 5, 10, 15, 20, 25°C.
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Plage de températures (impériale) 22,0°F à 221,0° F
Résolution de la température 0,1°C, 0,1°F
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Garantie Garantie de 3 ans pour l’appareil de mesure et le module
Dimensions (L x l x H) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 in x 9,5 in x 3,9 in), ajouter ≤ 2 cm (0,8 in) de longueur et de hauteur pour les modules
Poids (impériale) 2,5 lb, ajouter 0,5 lb pour chaque module
Poids (métrique) 1,2 kg, ajouter 0,2 kg pour chaque module