Learn More
Thermo Scientific™ Module de pH Orion™ VERSA STAR™ avec LogR™
Faites votre choix parmi cinq modules pour personnaliser les quatre canaux du module de pH Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ avec LogR™.
Marque: Thermo Scientific™ VSTAR-LR
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.36080kg
Description
Faites votre choix parmi cinq modules pour personnaliser les quatre canaux du module de pH Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ avec LogR™.
Le module de pH / température permet :
- Étalonnage du pH en 5 points maximum avec reconnaissance automatique des tampons USA, NIST™ et DIN
- Résolution des erreurs d’étalonnage sans réétalonnage complet avec modification de l’étalonnage
Module intégrant la technologie LogR : Comprend toutes les caractéristiques du module de pH et y adjoint les avantages suivants :
- Diagnostics par électrode les plus avancés
- Pas de capteur de température requis pour obtenir les mesures de pH à compensation thermique
Spécification
pH ± 0,002 | |
± 0,1°C | |
pH avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif (RmV), ORP, température LogR et température | |
Module de pH / mV / température Orion VERSA STAR LogR | |
12°cm x 6°cm x 9,5°cm (4,7°in x 2,4°in x 3,8°in.) | |
Module pH/LogR Versa Star et guide de démarrage rapide imprimé | |
IP-54 | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
pH -2,000 à 20,000 | |
± 2 000,0 mV | |
5 à 85 %, sans condensation | |
pH 0,1/0,01/0,001 | |
Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
41° à 113°F | |
Étalonnage de température en 1 point | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC, automatique avec électrode de pH en mode LogR | |
Garantie du module de 3 ans |
± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage | |
1 à 6 | |
Module de mesure de pH / LogR | |
BNC (pH), Mini-DIN à 8 broches (température), à broche de référence | |
pH 7,000 (réglable) | |
pH avec température LogR, mV ou mV relatif (RmV) ou ORP avec température | |
Module de mesure de pH/logR/mV/RmV/ORP/température Orion Versa Star | |
Électrode de pH, sonde ATC, électrode ORP, électrode de référence - à acheter séparément | |
± 2000,0 mV | |
0,1 mV | |
0,1°C | |
23° à 221°F | |
-5° à +105°C | |
5 à 45°C | |
0,5 lb | |
0,2 kg |