Learn More
Ormetoprim 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323631
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30323631 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323631 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15745000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ormetoprim
CAS 6981-18-6
Noms d’analytes ou de composants Ormetoprim
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H18 N4 O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C14H18N4O2/c1-8-4-11(19-2)12(20-3)6-9(8)5-10-7-17-14(16)18-13(10)15/h4,6-7H,5H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(C)c(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
Nom IUPAC 5-[(4,5-diméthoxy-2-méthylphényl)méthyl]pyrimidine-2,4-diamine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 274.32
Quantité 1 mL
Poids de la formule 274.143 g/mol