Learn More
Chlorhydrate d'ornithine (chlorhydrate de L-ornithine), Mikromol™
Description
Chlorhydrate d'ornithine (chlorhydrate de L-ornithine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Ornithine hydrochloride |
| CAS | 3184-13-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | L-Ornithine hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C5 H12 N2 O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | L-Ornithine, monohydrochloride (9CI), Ornithine, monohydrochloride, L- (8CI), L-(+)-Ornithine monohydrochloride, L-Ornithine hydrochloride, Ornithine hydrochloride, Ornithine monohydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.NCCC[C@H](N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2S)-2,5-diaminopentanoïque ;chlorhydrate |
| Afficher plus |