Learn More
Acide orotique, Mikromol™
Code produit 17941446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17941446 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17941446 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0881.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide orotique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Orotic Acid
CAS 65-86-1
Noms d’analytes ou de composants Orotic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H4 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, 2,4-Dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylic acid, Orotic acid (8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,4-Dihydroxypyrimidine-6-carboxylic acid, 2,6-Dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, 6-Carboxyuracil, 6-Uracilcarboxylic acid, Animal galactose factor, NSC 79560, NSC 9791, Orodin, Orotonin, Oroturic, Orotyl, Vitamin B13, Whey factor, Orotic Acid
Formule InChI InChI=1S/C5H4N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Nom IUPAC Acide 2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 156.1
Quantité 250 mg
Poids de la formule 156,0171 g/mol