Learn More
Acide orotique monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10307160 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10307160
Marque: Thermo Scientific Acros 129571000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 50887-69-9 | C5H4N2O4 | 156.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50887-69-9
Formule moléculaire C5H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 156.10
Numéro MDL MFCD00006027
Clé InChI PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orotic acid monohydrate, orotic acid hydrate, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate, lactinium, oroticum acidum, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, orotc acd hydrate?, uracil-6-carboxylic acid monohydrate, uracil-4-carboxylic acid hydrate
CID PubChem 16218504
Nom IUPAC acide 2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylique ; hydraté
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Orotic acid monohydrate
Point de fusion 334°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 12.0% max. (1 g, 130°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 25, 253
Merck Index 15, 6972
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.3g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in chloroform
Poids de la formule 174.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Orotic acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.