Learn More
Hanna Instruments™ Testeur de rH/pH/température
Code produit 10305534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
-2 à 16
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) Conditionnement
10305534 -2 à 16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10305534 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI98121
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour flotter, il est idéal pour prendre des relevés pratiquement n’importe où. Le testeur ORP / pH / température Hanna Instruments™ est un instrument de mesure de pH, d’ORP et de température étanche avec le boîtier entièrement étanche contre l’humidité. Élimine facilement les sabots grâce à la jonction en tissu.
Instrument de mesure étanche de pH, ORP et température avec boîtier entièrement étanche contre l’humidité et conçu pour flotter. Remplacez les électrodes par le connecteur rond en acier inoxydable qui se retire de 3 mm pour déboucher le dispositif.
  • Mesure simultanément le pH et l’ORP.
  • Étanche
  • Compensation thermique automatique
  • Fonction HOLD
  • Facile à utiliser et économique
Spécification
Précision (température) ±0,5°C
Précision (mV) ±0,2
Précision (pH) ±0,05
Étalonnage Automatique
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0,01
Gamme (mV) ± 1000
Gamme (rH) ±°1000° mV
Résolution (mV) 0,1mV
Calibration Points 1 ou 2 avec 2 séries de tampons standard (pH 4,01, 7,01, 10,01 ou pH 4,01, 6,86, 9,18)
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +60,0°C
Résolution (température) 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 163 x 40 x 26 mm
Poids (métrique) 100 g
Gamme de détection -2,00 à 16,00 pH
Compensation thermique Automatique pour les mesures de pH
Type de batterie 1,5V
Type Testeur de rH/pH/température
Autonomie de la batterie Environ 250 heures de fonctionnement continu