Learn More
240 mV à 25°C ORP Test Solutions, Hanna Instruments™
Code produit 11524317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
230 mL
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11524317 500 mL 1 pièce
10572055 230 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11524317 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI7021L
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Solution de test rH de qualité fabriquée à partir de produits chimiques de qualité réactif et utilisée pour tester les électrodes rH de platine et d'or
  • Solution de test rH de qualité fabriquée à partir de produits chimiques de qualité réactif et utilisée pour tester les électrodes rH de platine et d'or
  • Conçue pour l’analyse des performances des électrodes rH
  • Préparée avec des produits chimiques de qualité réactif
  • Permet un contrôle rapide de votre électrode rH
  • Flacon étanche à l'air avec joint inviolable pour garantir la qualité
Spécification
Odeur Inodore
Forme physique Liquide
Concentration 240 mV
Couleur Jaune
pH 7
Solubilité Soluble
Quantité 500 mL