Learn More
Orphénadrine EP E (sous forme de chlorhydrate), Mikromol™
Code produit 30462083
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462083 4 x 25 mg -
30050790 25 mg 25mg
30051783 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462083 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0801.0500254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Orphénadrine EP E (sous forme de chlorhydrate), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-N,N-Dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride (meta-Methylbenzyl Isomer Hydrochloride)
CAS 17630-53-4
Noms d’analytes ou de composants (RS)-N,N-Dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride (meta-Methylbenzyl Isomer Hydrochloride)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H23 N O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Orphenadrine Hydrochloride Imp. E (EP), Orphenadrine Imp. E (EP), Orphenadrine USP Related Compound A (AS), Orphenadrine USP RC A (AS), (RS)-N,N-Dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, meta-Methylbenzyl Isomer Hydrochloride of Orphenadrine, Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, N,N-dimethyl-2-[(m-methyl-alpha-phenylbenzyl)oxy]-, hydrochloride (8CI), Orphenandrine, Orphenadrine Related Compound E as Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Orphenadrine Impurity E as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H23NO.ClH/c1-15-8-7-11-17(14-15)18(20-13-12-19(2)3)16-9-5-4-6-10-16;/h4-11,14,18H,12-13H2,1-3H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2cccc(C)c2
Nom IUPAC N,N-diméthyl-2-[(3-méthylphényl)-phénylméthoxy]éthanamine;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 305.84
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 305.1546 g/mol