Learn More
Chlorhydrate d'ortho-chlorophénylpipérazine (oCPP HCl) 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Code produit 30460149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460149 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460149 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP1275.1601
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 41202-32-8
Noms d’analytes ou de composants ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H13 Cl N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl
Formule InChI InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Type de solution Solution unique
SMILES Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2
Nom IUPAC 1-(2-chlorophényl)pipérazine ; chlorhydrate
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 233.14
Quantité 1 mL
Poids de la formule 232,0534 g/mol