Learn More
Acide orthophosphorique, 85 % et plus, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsBeschreibung
H3O4P, numéro CAS-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, acide o-phosphorique, acide orthophosphorique, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, blanc, 2,5 l, 158 °C, CHEBI: 26078, non désigné, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 °C, 11340, 97.994, flacon en plastique PEHD
Spezifikation
Spezifikation
| Point d’ébullition | 158 °C |
| Nom chimique ou matériau | Orthophosphoric Acid |
| Point de fusion | 21 °C |
| pH | 2 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Tension de vapeur | 2 hPa à 20 °C |
| Densité | Densité de vapeur : 3,4 |
Sicherheit und Handhabung
- Phosphoric acid, 85+% solution in water
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.