Learn More
Acide orthophosphorique, 85 % et plus, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10559000 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10559000 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10244010 500 mL Flacon en plastique PEHD 500mL
10438990 1 l Flacon en plastique PEHD 1L
11478443 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
12646747 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10559000 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur O/0500/PB17
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
H3O4P, numéro CAS 7664-38-2, acide phosphorique, acide o-phosphorique, acide orthophosphorique, phosphorsaure, sonac, eau-reiniger, blanc, 2,5 L, 158 °C, CHEBI:26078, non désigné, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 °C, 11340, 97,994, bouteille en plastique PEHD | CAS : 7664-38-2 | H3O4P | 97,994 g/mol
H3O4P, numéro CAS-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, acide o-phosphorique, acide orthophosphorique, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, blanc, 2,5 l, 158 °C, CHEBI: 26078, non désigné, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 °C, 11340, 97.994, flacon en plastique PEHD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL 11340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Point d’ébullition 158 °C
Nom chimique ou matériau Orthophosphoric Acid
Point de fusion 21 °C
pH 2
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 2 hPa à 20 °C
Densité Densité de vapeur : 3,4
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid