Learn More
Acide orthophosphorique, 85 %, HPLC pour détection électrochimique, certifié, Fisher Chemical
Code produit 10644732 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10644732 500 ml Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10644732 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur O/0515/PB08
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
H3O4P, numéro CAS-7664-38-2, acide phosphorique, evits, acido fosforico, blanc, acidum phosphoricum, sonac, acide o-phosphorique, wc-reiniger, acide orthophosphorique, phosphorsaeure, 500 ml, 158 °C, CHEBI: 26078, Non désigné, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 °C, 11340, 97.994
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 158 °C
Point de fusion 21 °C
CAS 7664-38-2
pH 2
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Formule moléculaire H3O4P
Numéro MDL 11340
Synonyme acide orthophosphorique, acide o-phosphorique, Blanc, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
Nom IUPAC acide phosphorique
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI : 26078
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 2 hPa à 20 °C
Densité Densité de vapeur : 3,4
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid