Learn More
Acide orthophosphorique, pur, environ 100 % H3PO4 (contient quelques H4 P2O7), Fisher Chemical
Code produit 10763611 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10763611 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10763611 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur O/0510/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 42°C
CAS 7664-38-2
Couleur Blanc
pH 1
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire H3O4P
Numéro MDL 11340
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
Nom IUPAC acide phosphorique
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Poids de la formule 98g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 0.03 hPa at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphoric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.