Learn More
Solution d’acide orthophosphorique 1 M, certifiée, pour HPLC, Fisher Chemical
Code produit 10072583 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10072583 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10072583 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/5655/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 7664-38-2
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Formule moléculaire H3O4P
Numéro MDL 11340
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
Nom IUPAC acide phosphorique
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Poids de la formule 98g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 0.03mmHg at 20°C