Learn More
Norme Osmium : Os à 1000 μg/mL dans HCl à 20 %, VHG™
Description
Norme Osmium : Os à 1000 μg/mL dans HCl à 20 %
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Osmium |
| CAS | 4-2-7440 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Osmium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Os |
| Synonyme | Os |
| Formule InChI | InChI=1S/Os |
| SMILES | [Os] |
| Nom IUPAC | osmium |
| Afficher plus |