Learn More
Tétroxyde d’osmium (4 % dans H2O), TRC
Code produit 30133698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
2.5 mL
Conditionnement:
1mL
2.50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133698 1 mL 1mL
30011766 2.5 mL 2.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133698 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO7025051ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20816-12-0
Formule moléculaire O4 Os
Poids moléculaire (g/mol) 254.23
Synonyme Osmium oxide (OsO4), (T-4)-, Osmium oxide (OsO4) (8CI), Milas' reagent, Osmium oxide, Osmium tetraoxide, Osmium tetroxide, Osmium(IV) oxide, Reagents, Milas', Tetraoxoosmium
Nom IUPAC Tétraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Osmium Tetroxide
Quantité 1 mL
Formule InChI InChI=1S/4O.Os
Poids de la formule 255.9411
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Osmium Tetroxide 4 %