Learn More
Tétroxyde d’osmium, réactif ACS, ≥ 98 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15625480 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15625480 250 mg Flacon en verre 250mg
15615480 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15625480 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 419494250MG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥98,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20816-12-0
Formule moléculaire O4Os
Poids moléculaire (g/mol) 254.23
Numéro MDL MFCD00011150
Clé InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
CID PubChem 30318
Nom IUPAC Tétraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 130°C
Nom chimique ou matériau Osmium tetroxide
Point de fusion 39.5°C to 41°C
Forme physique Solid
Quantité 250 mg
Formule linéaire OsO4
Numéro UN UN2471
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 254.23g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Unpleasant
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 7mmHg (20°C)
Densité Vapor Density: 8.8 (vs air)