Learn More
Tétraoxyde d’osmium, Honeywell
Code produit 15601730 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15601730 100 mg 100mg
15621730 250 mg 250mg
15611730 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15601730 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 201030100MG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99,8%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20816-12-0
Formule moléculaire O4Os
Poids moléculaire (g/mol) 254.23
Numéro MDL MFCD00011150
Clé InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
CID PubChem 30318
Nom IUPAC Tétraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Osmium Tetroxide
Quantité 100 mg
Formule linéaire OsO4
Numéro UN 2471
Poids de la formule 254.23g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Tension de vapeur 7mmHg (20°C)
Densité Vapor Density: 8.8 (vs air)