Learn More
Osmium Tetroxide Solution, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15678340 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15678340 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15678340 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 25175510ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
4 wt. % in H2O
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Osmium Tetroxide Solution
CAS 20816-12-0
Quantité 10 mL
Formule moléculaire O4Os
Formule linéaire OsO4
Numéro MDL MFCD00011150
Numéro UN UN3287
Synonyme osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
Clé InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Nom IUPAC Tétraoxoosmium
Poids moléculaire (g/mol) 254.23
CID PubChem 30318
Poids de la formule 254.23g/mol
Pourcentage de pureté 0%
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 3.55psi (55°C), 1.23psi (20°C)
Densité 1.0g/mL at 20°C, 1.04g/mL at 25°C