Learn More
Solution de tétroxyde d’osmium, Honeywell Fluka™
Code produit 15648330 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15648330 5 mL Flacon en verre 5mL
15638330 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15648330 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2088685ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
2,5 wt % dans du tert-butanol
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20816-12-0
Formule moléculaire O4Os
Poids moléculaire (g/mol) 254.23
Numéro MDL MFCD00011150
Clé InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
CID PubChem 30318
Nom IUPAC Tétraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Osmium Tetroxide Solution
Note relative au nom Contains tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
Forme physique Liquid
Quantité 5 mL
Formule linéaire OsO4
Numéro UN UN3286
Point d’éclair 4°C (39.2°F)
Poids de la formule 254.23g/mol
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 6.76psi (55°C), 5.42psi (20°C)
Densité 1.0g/mL at 20°C, 0.811g/mL at 25°C