Learn More
Oxyde d’osmium(VIII), solution aqueuse 2 %., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
10 mL
Conditionnement:
10mL
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15452237 10 mL 10mL
15442237 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045384.AB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Osmium(VIII) oxide is widely used as an oxidant in organic synthesis to oxidize alkenes to vicinal diols as well as in the sharpless oxyamination to give vicinal amino-alcohols. It is involved in the oxidative cleavage of alkenes (Lemieux-Johnson oxidation) in association with sodium periodate. It finds application in transmission electron microscopy (TEM) as a staining agent. It is involved in the promotion of oxidative cleavage of graphene layers in carbon nanotubes and as an intermediate in osmium ore refining. As a lipid stain, it is useful in scanning electron microscopy (SEM) as an alternative to sputter coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20816-12-0
Formule moléculaire O4Os
Poids moléculaire (g/mol) 254.23
Numéro MDL MFCD00011150
Clé InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
CID PubChem 30318
Nom IUPAC Tétraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Osmium (VIII) oxide
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 10 mL
Numéro UN UN3287
Merck Index 14,6893
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,chloroform,benzene,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride
Poids de la formule 254.1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2% aq. soln.
Odeur Chlorine-like
Sensibilité Air Sensitive
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Osmium(VIII) oxide, 2% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Osmium(VIII) oxide