Learn More
Étalon d’osmolalité 900 mOsm/kg, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 13385674 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 x 5 ml
Conditionnement:
12 ampoules
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13385674 12 x 5 ml 12 ampoules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13385674 Fournisseur Reagecon Code fournisseur REOSM900
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour étalonner, contrôler ou valider tous les types d’osmomètres.
  • Étalon de référence d’osmolalité, matériau de référence d’osmolalité.
  • Les résultats d’osmolalité sont rapportés dans des milliOsmoles par kilogramme d’eau (mOsm/kg H2O raccourci à mOsm/kg pour une utilisation courante).
  • Ce produit est fabriqué conformément aux directives des pharmacopées européenne, américaine et chinoise, le cas échéant.
  • Certifié par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 de Reagecon (réf. INAB 264T).
  • Préparé par gravimétrie sur une base poids / poids.
  • Le soluté et le solvant sont tous deux pesés sur un équilibre étalonné par les ingénieurs Reagecon à l'aide de poids traçables OIML.
  • Reagecon dispose de la certification ISO 17025 pour l’étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C).
  • Le certificat d'étalonnage de la balance qui en résulte est délivré conformément aux exigences de la norme ISO/CEI17025 .
  • Les valeurs certifiées de chaque étalon sont vérifiées à l’aide d’un osmomètre à hautes performances étalonné avec des matériaux de référence de haute qualité.
Spécification
Conditionnement Ampoule en verre ambré
Forme physique Liquide
Concentration 900 mOsm/Kg
Technique Étalonnage de l’osmomètre
Quantité 12 x 5 ml