Learn More
Gonotec™ Osmomètre à pression de vapeur Osmomat 070
Click to view available options
Plage:
Plage de poids moléculaire : Toluène : 50 - 50 000 Daltons ; Eau : 50 - 5 000 Daltons
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut mesurer des poids moléculaires allant de 40 à 50 000 Daltons en solutions organiques et jusqu’à environ 5000 g/mol dans l’eau
- Doit être contrôlé par un module de commande SA ou B de Gonotec
- Mesure de la différence de température grâce à deux thermistors haute résolution
- Affichage de la différence de température par pont de Wheatstone avec une résolution d’environ 5 x 10-5°C
- Réglage automatique du point zéro du système de mesure
- La cellule est thermostatée selon une constante de température très élevée
- Les thermistances à température cellulaire réglable par incréments de 1°C entre 30° et 130°C conviennent à la mesure de liquides conducteurs électriquement
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Détermination du poids moléculaire moyen des polymères solubles dans différents solvants organiques ainsi qu’à la détermination de l’osmolalité des solutions aqueuses |
| Plage | Plage de poids moléculaire : Toluène : 50 - 50 000 Daltons ; Eau : 50 - 5 000 Daltons |
| Taille de l’échantillon | Env. 1 ml par solution, au moins 3 solutions en concentration molale graduée |