Learn More
R&D Systems™ OSR2 Overexpression Lysate
Code produit 18047019 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18047019 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18047019 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP209646
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The OSR2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_1135934. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Quantité 0,1 mg
Tampon de stockage RIPA buffer
Pureté Protein
Spécificité du test Homo sapiens OSR2, mRNA.
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Catégorie de recherche DNA replication Transcription Translation and Splicing
Protein State Native
À utiliser avec (application) Western Blot
Usage exclusivement réservé à la recherche