Learn More
Novus Biologicals™ Osteoadherin/OSAD/OMD 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Cible | Osteoadherin/OSAD/OMD |
| Synonyme | Keratan sulfate proteoglycan osteomodulin, KSPG osteomodulin, OSAD, Osteoadherin, osteoadherin proteoglycan, osteomodulin, SLRR2Costeoadherin |
| Symbole de gène(s) | OMD |