Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ostwald
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Constante approximative:
0,01K
0,03K
Dimensions:
Diamètre de 0,4 mm
Diamètre de 0,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Convient pour la mesure manuelle des liquides transparents, les liquides moussants, le mélanges de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
- Avec des traits de graduation
- Sans constante
- Pour les mesures manuelles
- Quantité de remplissage de 3 ml
- Longueur totale de 220 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre |
| Constante approximative | 0,01K |
| Comprend | Marque annulaire |
| À utiliser avec (application) | Pour les mesures manuelles |
| Dimensions | Diamètre de 0,4 mm |
| Volume (métrique) | 3 mL |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction