Learn More
uvex OTG Plus des overspecs transparents SV SAP , noir
Code produit 31751175 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Lens Material Conditionnement
31751175 Polycarbonate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31751175 Fournisseur uvex Code fournisseur 9139065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.71€
    17.93€ / 1 pièces
    Économisez 0.78€
    4% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Conçu pour offrir une protection fiable et s’ajuster confortablement au-dessus de lunettes correctures.
  • Conçue comme des overspecs qui s’adaptent confortablement aux lunettes modernes avec une grande lentille SAPP transparente SV et plate offrant une excellente visibilité et une protection oculaire UV400 fiable ; certifiée EN ISO 16321-1 pour un usage industriel et une construction sans métal pour un confort léger.
  • Cadre noir ergonomique avec points de réglage innovants à plusieurs inclinaisons et bras plats et flexibles avec oreillettes à prise souple pour un ajustement sécurisé et sans pression sur différentes formes faciales et largeurs de tête.
  • Pièce de nez anatomiquement conçue pour un port toute la journée et compatible optimale avec les respirateurs, ainsi uvex qu’un revêtement supravision pour une meilleure résistance aux rayures et durabilité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antirayures, Résistantes aux chocs, Antibuée
Teinte de la lentille Aucun
Type de produit Lunettes de protection
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV UV400
Frame Type Tempes réglables
Autoclavable Non autoclavable