Learn More
Ouabaïne octahydratée, Mikromol™
Code produit 18021790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18021790 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18021790 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1665.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Octahydrate d'ouabaïne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ouabain Octahydrate
CAS 11018-89-6
Noms d’analytes ou de composants Ouabain Octahydrate
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C29 H44 O12 . 8 H2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ouabain, 3β-[(6-deoxy-α-l-mannopyranosyl)oxy]-1β,5,11α,14,19-pentahydroxy- 5β,14β-card-20(22)-enolide
Formule InChI InChI=1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC 3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-tétrahydroxy-10-(hydroxyméthyl)-13-méthyl-3-[(2R) ,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16, 17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthréne-17-yl]-2H-furan-5-one ;octahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 728.77
Quantité 250 mg
Poids de la formule 728,3678 g/mol