Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation ovale en PTFE
Offrent une agitation stable. Le barreau d’agitation ovale en PTFE Fisherbrand; offre une turbulence optimale pour les récipients et flacons à fond rond.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01700kg
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Offre une excellente turbulence pour les flacons et les récipients à fond rond
- Autoclavables
Spécification
10 mm | |
Blanc | |
Flacons à fond rond | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Ovale |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
5 / boîte | |
Oui | |
20 mm |