Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétiques en PTFE de forme ovale
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
34 mm
40 mm
50 mm
65 mm
70 mm
Diamètre (métrique):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
20 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Fabrication en PTFE - Polytétrafluoroéthylène
- Forme ovale, magnétique
- Pour les récipients à fond rond
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour les récipients à fond rond |
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| Longueur (métrique) | 15 mm |
| Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
| Quantité | 10/boîte |
| Forme | Ovale |