Learn More
Abnova™ Ovalbumin (Egg White)
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Description
#REF!
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P01012 |
| À utiliser avec (application) | SDS-PAGE |
| Identification génétique (Entrez) | 396058 |
| Poids moléculaire | 45kDa |
| Nom | Ovalbumin (Egg White) |
| Méthode de préparation | Native protein purified from Egg White |
| Quantité | 1 g |
| Conditions de stockage | Store at 4°C. |
| État réglementaire | RUO |
| Nom usuel | SERPINB14 |
| Afficher plus |