Learn More
R&D Systems™ Ovary Granulosa Cell Tissue Slides (Tumor)- Paraffin
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Spécification
Spécification
| Réactivité croisée | Human |
| Type | Ovary Granulosa Cell Tissue Slides (Tumor) |
| État réglementaire | RUO |
| Espèces | Humain |
| État des tissus | Tumor |
| Gamme de produits | Novus |