Learn More
R&D Systems™ Ovary Tissue Slides (Normal)- Paraffin
Code produit 18061464 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
État des tissus:
Normal
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit État des tissus Conditionnement
18061464 Normal 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18061464 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP230190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.77€
    224.70€ / 5 pièces
    Économisez 45.07€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité croisée Human
Type Ovary Tissue Slides (Normal)
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry-Paraffin
État réglementaire This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Espèces Human
État des tissus Normal
Gamme de produits Novus