Learn More
Chemsplash Surbottes à semelle en PVC blanc, cheville et haut élastiqués.
Code produit 30058443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XL
2XL
Conditionnement:
200 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058443 XL 200 paires
30058293 2XL 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30058443 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2565.400.007
Expédition estimée: 18-12-2026
La surbotte antidérapante est élastiquée au niveau du mollet et de la cheville et possède une semelle antidérapante en PVC blanc.
Chemsplash Surbottes antidérapantes
  • Chemsplash Matériau PB 6B de type 55 g/m²
  • Haut et chevilles élastiqués
  • Sans silicone ni latex
  • Anti-Static Matériel
  • Non pelucheux
  • Semelle en PVC blanc
  • Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche 5 - 9
  • Sans PFAS
Description : Le Chemsplash La surbotte antidérapante est fabriquée à partir de Chemsplash tissu doux et microporeux. Il est robuste et résistant aux projections de produits chimiques et à la poussière. Cette surbotte est élastiquée au niveau du mollet et de la cheville et possède une semelle antidérapante en PVC blanc. Il est antistatique conformément à la norme EN1149-5:2008, non pelucheux et convient aux applications en salle blanche. Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche 5 - 9. Chemsplash Les accessoires peuvent servir à protéger celui qui les porte de son environnement ou l'environnement de celui qui les porte. Cette gamme a été conçue pour offrir un confort et une facilité de port optimaux.
Spécification
Dimensions XL
Matériau Tissu microporeux
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Parte superior elástica
Type de semelle Antidérapant
Résistance Liquide
Type de produit Couvertures de démarrage pour environnements contrôlés
Cleanroom Class Classe 100-1000 (ISO 5-6)