Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Agitateurs verticaux
Code produit. 10212981
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10212981
Marque: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 3040
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez cet agitateur de conception robuste lorsque les échantillons de sol doivent être déposés, mélangés et traités précisément. Les agitateurs verticaux GFL Gesellschaft fuer Labortec™ ne nécessitent aucun entretien, portent l’homologation de sécurité GS et sont livrés avec le marquage CE.
  • Mécanisme d’entraînement compact à faible usure
  • Boîtier en tôle d’acier galvanisée par électrolyse revêtue de poudre
  • Le moteur C.C. avec protection contre les surcharges entraîne l’unité
  • Contrôle électronique de la vitesse en boucle ouverte, en continu
  • Vitesse constante en fonctionnement continu
  • Panneau de commande clairement conçu pour un fonctionnement facile : commutateur principal avec lampe de commande, commutateur rotatif pour le réglage et affichage LED pour l’indication de vitesse
  • Levier pour le dispositif d’arrêt du rack rotatif, ce qui garantit un serrage facile des récipients d’échantillons
  • Rack rotatif avec roulements à billes des deux côtés, capable d’accueillir un maximum de 12 flacons/récipients, ronds ou carrés/rectangulaires, jusqu’à 110 mm de diamètre et 270 mm de hauteur en quatre plans, chaque plan avec quatre cadres de maintien
  • L’entraînement est réalisé via une courroie en V et un moyeu coulissant
  • Cadre de maintien pour un serrage sûr et sécurisé des récipients d’échantillon, en acier inoxydable
Spécification
Capacité de charge (métrique) 20 kg
Alimentation électrique 230 V
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Puissance 100 W
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 700 mm
Hauteur (métrique) 715 mm
Largeur (métrique) 770 mm
Poids à l’expédition (métrique) 20 kg
Type de contrôleur Analogous
À utiliser avec (application) Uniform Overhead Rotations this Special Shaker Make it Particularly Useful in the Treatment of Soil Samples in Glass / Plastic Wide-mouth Bottles with 2000ml .