Learn More
Velp Scientifica™ Unité de digestion automatique Kjeldahl série DKL
BIOPHARMA
Code produit. 11785644 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Capacité:
12 tubes à essai de 250 / 400 ml (42 mm de diamètre)
20 tubes à essai de 250 ml (42 mm de diamètre)
42 tubes à essai de 100 ml (26 mm de diamètre)
8 tubes à essai de 250 ml (42 mm de diamètre)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11785644
Marque: Velp Scientifica™ S30100190
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre une excellente homogénéité, précision et exactitude de la température. L’unité de digestion automatique Kjeldahl VELP Scientifica™, série DKL, est fournie avec un élévateur automatique et un bouchon d’aspiration automatique. Il s’agit d’un ensemble complet qui comprend des tubes à essai, un rack d’échantillons et un bac de récupération.
Fiabilité remarquable
  • Bloc en aluminium pour une homogénéité absolue de la température
  • Conductivité inégalée pour une réponse rapide jusqu’à 450°C
  • Conforme aux normes de bonnes pratiques de laboratoire
  • Consommables de qualité supérieure
Fonctionnalité pratique
  • Écran LCD pour compréhension immédiate
  • Jusqu’à 6 langues disponibles à partir d’une large sélection
  • Tous les articles nécessaires fournis en un seul emballage
  • Sélection optimisée à très faible encombrement
  • Choix de modèles pour différentes charges de travail :
    • DKL 8 (8 positions avec tubes de 250 ml, Ø 42 mm)
    • DKL 12 (12 positions avec tubes de 250/400 ml, Ø 42 mm)
    • DKL 20 (20 positions avec tubes de 250/400 ml, Ø 42 mm)
    • DKL 42/26 (42 positions avec tubes de 100 ml, Ø 26 mm)
Spécification
Type de produit Digesteur
Affichage Affichage graphique à cristaux liquides
Hertz 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 1500 W
Profondeur (impériale) 21.3 in.
Profondeur (métrique) 540 mm
Dimensions (L x l x H) 540 x 266 x 690 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 1500 W
Hauteur (impériale) 27.2 in.
Hauteur (métrique) 690 mm
Capacité 12 tubes à essai de 250 / 400 ml (42 mm de diamètre)
Matériau Acier inox recouvert de peinture époxy
Température (impériale) maximale 842°F
Température (métrique) maximale 450°C
Largeur (impériale) 10.5 in.
Largeur (métrique) 266 mm