Learn More
BINDER™ Fonction alarme en cas de surcharge thermique
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Matériau:
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Audible
- Peut être désactivée
- Limite réglable sur le dispositif de sécurité de température indépendant
- Alarme sonore permutable
Spécification
Spécification
| Description | Fonction d’alarme de surchauffe - Alarme acoustique commutable, avec valeur limite réglable sur le dispositif de sécurité de température indépendant |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER BF 56, BF 115, BF 260, BF 720 |
| Matériau | Plastique |
| Type | Accessoire, alarme de surchauffe |