Learn More
Chemsplash Surchaussures (paires) PB 6B Cheville élastiquée
Code produit 30058378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grande
XL
Conditionnement:
200 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058378 XL 200 paires
30058391 Grande 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30058378 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2560.400.007
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La surchaussure élastique est fabriquée à partir de Chemsplash Tissu doux et microporeux. Il est robuste et résistant aux projections de produits chimiques et à la poussière.
Chemsplash Surchaussure élastique
  • Chemsplash Matériau PB 6B de type 55 g/m²
  • 16 in de longueur
  • Sans silicone ni latex
  • Non pelucheux
  • Anti-Static Matériel
  • Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche 5 - 9
  • Sans PFAS
Description : Le Chemsplash La surchaussure élastique est fabriquée à partir de Chemsplash Tissu doux et microporeux. Il est robuste et résistant aux projections de produits chimiques et à la poussière. Il est antistatique conformément à la norme EN1149-5:2008, non pelucheux et convient aux applications en salle blanche. Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche 5 - 9. Chemsplash Les accessoires peuvent servir à protéger celui qui les porte de son environnement ou l'environnement de celui qui les porte. Cette gamme a été conçue pour offrir un confort et une facilité de port optimaux.
Spécification
Dimensions XL
Matériau Tissu microporeux
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Cheville attachée
Type de semelle Sans soudure
Résistance Liquide
Type de produit Couvercles de chaussures pour environnements contrôlés
Cleanroom Class Classe 100-1000 (ISO 5-6)